807156
TSKgel® SCX (Na+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonym(e):
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SCX (Na+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L58
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh 07156
Parameter
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)