MABE1782
Anti-phospho-E2F1 (Ser375) Antibody, clone 71-10
clone 71-10, from rabbit
Synonym(e):
Transcription factor E2F1, E2F-1, PBR3, Retinoblastoma-associated protein 1, RBAP-1, Retinoblastoma-binding protein 3, RBBP-3, pRB-binding protein E2F-1
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
71-10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer375/pSer375)
Angaben zum Gen
human ... E2F1(1869)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-E2F1 (Ser375) in HEK293 cells transfected with E2F1 wild type-GST,, but not in HEK 293 cells transfected with E2F1 wild type-GST with alanine substituted for serine at 375.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit