Merck
807125
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-120T HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-120T, 07125
Kennzeichnungsgrad
22% Carbon, multilayer, encapped
Parameter
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
150 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
Physikalische Form
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)