Merck
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]-oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H30NO5
Molekulargewicht:
334.47
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)