78524
Elemental Impurities according to ICH Q3D cutaneous and transcutaneous, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Ag, 150 mg/L
As, 30 mg/L
Cd, 30 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 50 mg/L
Se, 800 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 100 mg/L
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
(in 12% Nitric acid)
Methode(n)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)