Merck
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Diamino-4-nitro-benzol
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
Beilstein:
608106
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
InChIKey
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)