713-0264
Formaldehyd mittels OSHA Methode 52
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)