Merck
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanin
99%
Synonym(e):
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
Größe auswählen
25 G
CHF 72.20
CHF 72.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 72.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 72.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
InChIKey
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)