Wichtige Dokumente
68159
N-Methyl-N-nitroso-2-phenylethylamine
analytical standard
Synonym(e):
N-Methyl-N-nitrosobenzeneethanamine, N-Methyl-N-nitrosophenethylamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine, Nitroso-N-methyl-N-(2-phenyl)ethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(N=O)(CCc1ccccc1)C
InChIKey
AVESHLVLHJKUKQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)