Merck
64800-U
Glasmarkierstift
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Verpackung
pkg of 1
Allgemeine Beschreibung
Schreibt praktisch auf jedem Untergrund, sogar auf Glas, ohne zu verlaufen oder zu schmieren. Dieser Marker mit einer feinen 0,33mm-Spitze enthält schwarze Permanenttinte auf Ölbasis, ist wasserfest und resistent gegen Verblassen und Auslaufen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1