Merck
59262-U
SSI Hochdruckvoreinspritzfilter
stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel
Verpackung
pk of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Eingebaut zwischen der Pumpe und dem Injektor, für die abschließende Filtration der mobilen Phase. Das 316 Edelstahl-Filterelement (0,5μm Poren) kann leicht ausgetauscht werden. Maximaldruck: 15.000psi (105MPa). Für 1/16 in. Kapillaren.
Rechtliche Hinweise
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.