Merck
59251-U
Supelco
SUPELCOGEL 8H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL 8H, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L17
Produktlinie
SUPELCOGEL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Verpackung
1 ea of
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ion exclusion
Sonstige Hinweise
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)