Merck
59304-U
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonym(e):
HPLC-Säule SUPELCOGEL, 6 % vernetzt
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL H HPLC-Säule, 6 % vernetzt, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L17
Produktlinie
SUPELCOGEL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ion exclusion
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOGEL-Säulen, die sulfonierte Divinylbenzolharze enthalten, sind in 6 kationischen Formen, von denen jede eine einzigartige Selektivität aufweist, für die Analyse von Sacchariden und organischen Säuren erhältlich. Während die chemischen und physikalischen Eigenschaften sich bei den verschiedenen Zuckerklassen nicht signifikant unterscheiden, hängen HPLC-Trennungen von Kohlenhydraten von Unterschieden in Konformation, Konfiguration und Säulentyp ab.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have a SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Column and would like to store it for periods of 1-3 weeks. I run it in a dilute acid solution. What solution should I use.
    1 answer
    1. These columns are shipped in a 0.1% phosphoric acid solution, and recommended working mobile phases are 0.1-0.2% phosphoric acid or sulfuric acid. As long as any buffer salts have been removed from these columns, they can be stored safely in a dilute acidic solution.
      Helpful?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 answer
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.