Merck
58997C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-SCX HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L52
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid, propyl- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Die LC-SCX-Kationenaustauschsäulen enthalten stark saure Propylsulfonsäuregruppen und werden für die Kationentrennung verwendet. Zur Kontrolle der Retention und Selektivität können pH-Wert, Ionenstärke und die Konzentration der organischen Modifier eingestellt werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x