50193-U
Partisil™ SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Partisil™ HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Partisil™-HPLC-Säule, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L14
Beschreibung
empty: no
Produktlinie
Partisil™
Hersteller/Markenname
Partisil™
Kennzeichnungsgrad
10% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
tetramethyl ammonium
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
85 Å
Trenntechnik
anion exchange
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)