58983
SUPELCOSIL™ LC-8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L7
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?