58348
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Kennzeichnungsgrad
11.0% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Analyten von pharmazeutischer Relevanz während ihrer Analyse mittels LC in Verbindung mit der Hauptkomponentenanalyse (PCA).[1]
- Loratadin in menschlichem Plasma während seiner Analyse mittels HPLC in Kombination mit UV-Detektion.[2]
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?