Merck
58711
Rohrverbindung, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
Verpackung
pkg of 10 ea
Fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
Kompatibilität
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Allgemeine Beschreibung
Fittings und Unterlegscheiben enthalten.
  • Chemisch inert
  • Totvolumenfrei, enge Bohrung
  • Autoklavierbar
  • 500 psi (35 kg/cm3) druckstabil
Rechtliche Hinweise
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4