Merck
58550AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonym(e):
CBH Chirale HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
CHIRALPAK® CBH HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cellobiohydrolase phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Im Jahre 1983 beschrieb Hermansson die Verwendung von auf einem Siliziumdioxidträger immobilisierten natürlichen Proteinen für chirale Trennungen (1). Proteine enthalten viele chirale Zentren bei einer Konfiguration sowie viele weitere bindende Seiten, die zur allgemeinen Retention beitragen. Die hauptsächlich für die Trennung von Enantiomeren einfacher Verbindungen verwendete Phase CHIRALPAK AGP wendet die Cellobiohydrolase als chiralen Selektor an, der auf sphärischen 5 μm Kieselgelpartikeln immobilisiert ist. Im Umkehrphasen-Modus werden die Rückhaltung und Enantioselektivität durch Änderungen des pH-Wertes, die Pufferkonzentration und den organischen Modifikator reguliert. Die mobilen Phasen sind Gemische von Phosphat- oder Acetatpuffern und organischen Lösungsmitteln wie 2-Propanol oder Acetonitril. Die Säule wird vorzugsweise für die Trennung der Enantiomere von einfachen Arzneimitteln verwendet, insbesondere von Verbindungen, die ein oder mehrere Stickstoffatome sowie eine oder mehrere wasserstoffbindende Gruppen (Alkohol, Phenol, Carbonyl, Amid, Ether, Ester usw.) enthalten.
Merkmale:
  • Direkte Trennung chiraler Moleküle mit der Umkehrphasen-Methode
  • Stabil mit einer Reihe organischer Modifikatoren
  • In analytischen und semipräparativen Größen erhältlich
(1) Hermansson, J. Direkte Flüssigkeitschromatographieauflösung racemischer Arzneistoffe mit a1-saurem Glykoprotein als chirale stationäre Phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71–80.
Anwendung
  • Simultaneous enantioselective analysis of illicit drugs in wastewater and surface water by chiral LC-MS/MS: A pilot study on a wastewater treatment plant and its receiving river.: In dieser Studie wird die CHIRALPAK-CBH-HPLC-Säule für die enantioselektive Analyse von illegalen Drogen in Umweltwasserproben verwendet, was ihre Anwendung bei der Überwachung der Wasserqualtität von Abwässern und Oberflächengewässern belegt (Wang et al., 2021).
  • Enantiomeric determination of cathinones in environmental water samples by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry.: Diese Studie unterstreicht die Anwendung der CHIRALPAK-CBH-HPLC-Säulee bei der enantiomeren Trennung von Cathinonen und bietet eine Methode zur Analyse dieser Substanzen in Umweltwasserproben mit LC-HRMS (Fu et al., 2020).
  • Comparison of polysaccharide-based and protein-based chiral liquid chromatography columns for enantioseparation of drugs.: In diesem Beitrag wird die Effizienz der Enantioseparation von chiralen LC-Säulen auf Polysaccharid- und Proteinbasis, einschließlich der CHIRALPAK-CBH-HPLC-Säule, für die Trennung verschiedener Arzneimittel verglichen, wobei ihre Wirksamkeit und Anwendung in der pharmazeutischen Analyse hervorgehoben wird (Fu et al., 2020).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)