Merck
58450AST
Supelco
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
HPLC-Säule CHIRALPAK® HSA, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L79
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
human serum albumin phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
CHIRALPAK HSA, das humanes Serumalbumin als chiralen Selektor verwendet, ist hoch selektiv in Bezug auf acidische Racemate, vorzugsweise schwache und starke Säuren, zwitterionische und nicht-proteolytische (neutrale) Verbindungen. Als mobile Phasen werden Phosphatpuffer (normalerweise 0,01-0,1 M, pH 5–7) verwendet, denen organische Modifikatoren zugesetzt werden. Die Enantioselektivität und Retention können durch Änderung der Zusammensetzung der mobilen Phase reguliert werden. Vorwiegend wird CHIRALPAK HSA jedoch für Studien zur schnellen Arzneimittel-/Proteinbindung verwendet (1). Um die prozentuale Proteinbindung zu berechnen, wird die Retentionszeit einer chromatographisch nicht verzögerten Verbindung (t0) und der interessierenden Verbindung (tr) unter Verwendung der CHIRALPAK HSA-Säule gemessen. Dann kann anhand der Kapazitätsfaktorgleichung:
k = (tr - t0)/tr
die prozentuale Proteinbindung (P) berechnet werden:
P = 100k/(k+1)
Es können verschiedenen Arten von mobilen Phasen verwendet werden. Eine mobile Phase, die aus 6 % 2-Propanol in 20 mM Kaliumphosphatpuffer, pH-Wert 7,0, besteht, führt zu Daten, die eine gute Übereinstimmung mit den Literaturdaten zeigen. Die Bedingungen der mobilen Phase sollten unter Abstimmung auf die zu testenden Arzneimittel gewählt werden. Bei Arzneimitteln, die in hohem Maße Proteine binden, könnte eine mobile Phase mit höherer Elutionsstärke benötigt werden, um die Retentionszeiten zu reduzieren.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Edition, McGraw-Hill: New York, 1996; SS. 1712–1792.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)