1.50936
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Größe auswählen
CHF 708.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 708.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 25-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
21.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
2.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 30000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzanthracen): 6.5 - 8.5