58158AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chiral-AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L41
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pk of 2 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
glycoprotein, alpha1- phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)