Merck
581346-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 21.2 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
25% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 21.2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
3.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Ascentis C18 ist eine äußerst stabile und zuverlässige HPLC-Säule, die eine symmetrische Peak-Form sowie eine ausgezeichnete Retention auch schwieriger Verbindungen ermöglicht.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Retention
  • Symmetrische Peak-Form
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Vollständig LC-MS-kompatibel
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a