Merck
575657-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid
96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
NACRES:
NB.21
Form
solid
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
2 mL
Aktive Matrixgruppe
zirconia-based phase
Allgemeine Beschreibung
HybridSPE-Phospholipid Technology ist eine einfache und generische Methode zur Probenvorbereitung, die für die gezielte Entfernung endogener Protein- und Phospholipid-Interferenzen aus biologischem Plasma und Serum vor der LC-MS- oder LC-MS/MS-Analyse konzipiert wurde. Biologisches Plasma oder Serum unterliegen durch Zugabe und Mischen von gesäuertem Acetonitril zunächst einer Proteinfällung. Die gefällten Proteine werden dann mittels Zentrifugation entfernt und der entstandene Überstand wird entweder auf die HybridSPE-Phospholipid-96-Well-Platte oder in die HybridSPE-Phospholipid-Kartusche überführt, die als chemischer „Filter“ wirkt und gezielt die endogenen Phospholipidproben entfernt. Die Retention der Phospholipide beruht auf einer hochselektiven Lewis-Säure-Basen-Interaktion zwischen den proprietären Zirkonium-Ionen, die sich funktionell an die stationäre Phase der HybridSPE binden, und der Phosphatgruppe, welche in allen Phospholipiden vorkommt. Das resultierende Eluat ist für die sofortige Anwendung in der LC-MS- oder LC-MS-MS-Analyse geeignet.
Die „In-Well“- und „In-Cartridge“-Fällungsmethoden sind für die 96-Well-Version von HybridSPE-Phospholipid und die Kartusche von HybridSPE-Phospholipid Ultra verfügbar. Dabei wird zunächst biologisches Plasma oder Serum auf die Mikrotiterplatte bzw. in die Kartusche gegeben und dann gesäuertes Acetonitril, das Fällungsmittel. Nach kurzem Mischen/Vortexen wird Vakuum angelegt. Da die Versionen 96-Well und Ultra-Kartusche zahlreiche hydrophobe Filter/Fritten mit geringer Porosität enthalten, funktioniert der gepackte Filter bzw. die gepackte Fritte als Tiefenfilter und ermöglicht so während der Extraktion die Entfernung von sowohl Phospholipiden als auch gefällten Proteinen. Die standardmäßigen HybridSPE-Phospholipid-Kartuschen erfordern eine „Off-line“-Fällung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vereint die Einfachheit der Proteinfällung mit der Selektivität der Festphasenextraktion (SPE) durch die gezielte Entfernung von Phospholipiden
  • Reduziert die Ionenunterdrückung durch vollständige Entfernung der Phospholipide und gefällten Proteine
  • Zwei- bis dreistufige generische Methode
  • Geringe bis keine Methodenentwicklung
  • Als 96-Well-Platten und 1 mL große Kartuschen erhältlich
Rechtliche Hinweise
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A high-throughput method for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake
Ross, A.B., et al.
Analytical Biochemistry, 499, 1-7 (2016)
Pankaj K Kanaujia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6612-6620 (2011-08-25)
Selective extraction and enrichment of nerve agent degradation products has been achieved using zirconia based commercial solid-phase extraction cartridges. Target analytes were O-alkyl alkylphosphonic acids and alkylphosphonic acids, the environmental markers of nerve agents such as sarin, soman and VX.
Improved sensitivity of sedimentary phospholipid analysis resulting from a novel extract cleanup strategy
Zhu, Z., et al.
Organic Geochemistry, 65, 46-52 (2013)
Identification and elimination of ion suppression in the quantitative analysis of sirolimus in human blood by LC/ESI-MS/MS
Mano, N., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 879 (13-14), 968-974 (2011)
Investigation of endogenous blood plasma phospholipids, cholesterol and glycerides that contribute to matrix effects in bioanalysis by liquid chromatography/mass spectrometry
Ismaiel, O., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878 (31), 3303-3316 (2010)
Artikel
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
Protokolle
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.