Merck
57266
Supelco
Visiprep Verteilerabdeckung (Durchflussreglerventile und Dichtungen enthalten)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Synonym(e):
ABDECKUNG MIT KONTROLLVENTILEN, 24 PORT VISIPREP-DL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Fußnote
Enthalten beim Visiprep DL 24-Port Vakuumextraktionsgerät (57265)
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)