Merck
57143
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE-Kartusche
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
900 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Durchmesser
80-160 μm
Porengröße
20-300 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Styrol/Divinylbenzol-Copolymer
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP) oder Adsorption
Kompatibilität: Wässrige Lösungen
  • Partikelgröße: 80-160 μm; sphärisch; Porengröße: 110-175 Å; Oberfläche: 900 m2/g
  • Stark quervernetzt, neutral, speziell gereinigtes Styrol-Divinylbenzol-Harz für die Retention hydrophober Verbindungen mit wenigen hydrophilen Gruppen unter Umkehrphasne-Bedingungen eingesetzt
  • Hohe Beständigkeit gegenüber extremen pH-Werten
  • Typische Applikationen sind die Extraktion aromatischer und phenolischer Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Einsatz für die Extraktion von umweltrelevanten Phenolen aus wässrigen Proben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.