Merck
54216-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE-Röhrchen
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 20 mL, pk of 20
Synonym(e):
Envicarb/NH2 SPE-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
20 mL
Aktive Matrixgruppe
aminopropyl phase
carbon phase
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase und Anionenaustausch
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
  • Doppelschicht-SPE-Kartusche, die die SPE Adsorbentien Supelclean ENVI-Carb (obere Schicht) & LC-NH2 (untere Schicht) (getrennt durch eine PE-Fritte) enthält
  • Entwickelt für höchste Reinigungsleistung bei der Multi-Rückstands-Pestizid-Analyse in Lebensmitteln (z.B. Agrarprodukte, Fleisch usw.).
  • ENVI-carb besitzt eine hohe Affinität zu planaren Molekülen und kann Pigmente (z.B. Chlorophyll und Carotinoide) und Sterole, die Lebensmitteln und Naturprodukten häufig enthalten sind, isolieren oder entfernen
  • Supelclean LC-NH2 ist eine Aminopropylphase, die Fettsäuren, organische Säuren und einige polare Pigmente und Zucker, die häufig in Lebensmittelmatrices enthalten sind, zurückhält
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.