Merck
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 Supelguard Vorsäule, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verpackung
Für analytische Säulen mit 4,0mm und 4,6mm I.D..
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.