567575-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® HS F5 Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L43
Beschreibung
Supelguard Cartridge
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
use to protect Discovery HS F5
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)