Merck
56706
Bottom-of-the-bottle filter/sparger
pore size 10 μm
Synonym(e):
Filtertasse für UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc A-427
Porengröße
10 μm
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)