56519
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #7
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Qualität
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
100 μg/mL in acetonitrile
Anwendung(en)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)