Merck
54780
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L7
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
LiChrospher®
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octyl
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
LiChrospher® RP-8 HPLC Column is a traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed-phase properties and is suitable for acidic, neutral and weakly basic compounds. Columns′ optimal selectivity and performance ensure reproducible separations from batch to batch.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)