57117
Supelclean™ LC-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Produktlinie
Supelclean™
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 20
Kennzeichnungsgrad
~11.5% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
12 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.