Merck
52807-U
Supelco
Nano Tight Union, ZDV, with 0.007in Thru-Hole
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)