51406-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Bereich
1-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)