Merck
50999-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’030.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L86
Beschreibung
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydroxy, penta- phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.