Merck
509949
SGE Microvlolumen Ersatznadeln
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga
Beschreibung
N25/500-LC
Leistungsmerkmale
LC tip (blunt)
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 038250
Kanüle L × AD
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volumen
25-500 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)