Merck
509272
SGE Mikrovolumenspritze
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
Plunger-in-needle syringe
Leistungsmerkmale
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000570
Kanüle L × AD
70 mm × 0.47 mm
Volumen
1 μL
Allgemeine Beschreibung
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)