24411
SGE Mikrovolumenspritze
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
Plunger-in-needle syringe
Leistungsmerkmale
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000802
Kanüle L × AD
70 mm × 0.63 mm
Volumen
5 μL
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)