Merck
508896
Supelco
1 mL Bördelrandgefäß, Klarglas, konischer Boden, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Synonym(e):
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
conical bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 125 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 1-CWV
AD
8 mm
Durchm. × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Rechtliche Hinweise
Waters is a registered trademark of Waters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)