Merck
29000-U
Supelco
Flaschen mit Schraubverschluss, RAM (9-mm-Gewinde), große Öffnung, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of × 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Kompatibel mit den meisten Roboterarm-Autosamplern
  • Ersetzt Bördelrand-Autosampler-Gefäße
  • Large target area for needle
  • Verwenden Sie das Stufen-Gefäß Design um den Einsatz zu zentrieren
Das R.A.M.TM (Roboterarm Maschine) Probengefäß ist speziell designed für Roboterarm Autosampler. Diese 12 x 32 mm Gefäße haben ein Kurzgewinde (9 mm) und bieten damit einen größeren Abstand zwischen Kappe und Schulter des Gefäßes und können so besser vom Roboterarm gegriffen werden. Diese Eigenschaft macht das Gefäß zu einer exzellenten Alternative zu Bördelrand-Autosampler Gefäße.
Das R.A.M. Probengefäß hat ein Stufen-Gefäß-Design im innern des Probengefäßhalses, dass das präzise zentrieren geringvolumiger Einsätze ermöglicht, ein weiteres Plus für automatisierte Systeme. Die Weithalsöffnung ist 40% größer als die der standard Bördelrandgefäße Die große Öffnung bietet eine größere Angriffsfläche für die Nadel und verhindert damit das Verbiegen der Nadel.
Diese Probengefäße sind vergleichbar mit Kimble ROBO Gefäßen , National′s Target DP, Sun 1, und Wheaton′s ABC Gefäßen.
Rechtliche Hinweise
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)