Merck
507415
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
red polypropylene cap, tan PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene cap
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)