Merck
505048
Supelco
Supelclean LC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Umesh P Agarwal et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(15), 4367-4374 (2019-03-28)
Syringyl (S) lignin content and the syringyl-to-guaiacyl (S/G) lignin ratio are important characteristics of wood and lignocellulosic biomass. Although numerous methods are available for estimating S lignin units and the S/G ratio, in this work, a new method based on