Merck
503843
Supelco
Supelco Rotameter
flow rate 0-33 mL/min, without needle valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Parameter
0-33 mL/min flow rate
Allgemeine Beschreibung
Durch ihre exzellente Meßgenauigkeit sind diese Rotameter ideal für chromatographische Zwecke. Jedes Rotameter besteht aus einem Flußrohr und vier auswechselbaren Schwimmern. Standard-Fluß-Tabellen (ml/min STP) werden mitgeliefert. Die Rotameter können leicht an jedem Chromatographen befestigt oder mit dem gesondert erhältlichen Tripod-Ständer aufgestellt werden. Mit oder ohne Nadelventil erhältlich.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)