Merck
502073
Supelco
Phenolmischung nach Quebec Ministry of Environmental
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    2-Chlorophenol
    3-Chlorophenol
    4-Chlorophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,3-Dichlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,5-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    3,4-Dichlorophenol
    3,5-Dichlorophenol
    o-Cresol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    2,3,4-Trichlorophenol
    2,3,5-Trichlorophenol
    2,3,6-Trichlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    3,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,5-Tetrachlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3,5,6-Tetrachlorophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Pentachlorophenol
    Alle anzeigen (27)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)