501549
Sauerstoff in Stickstoff, 2 %
2%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 14 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T94-14
Verfügbarkeit
not available in Canada, EU
Konzentration
2%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Anwendung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)