Merck
50014
Supelco
Cnidicin
analytical standard
Synonym(e):
4,9-Bis[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on
Größe auswählen
5 MG
CHF 350.00
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 350.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OCC=C(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)7-10-23-18-15-5-6-17(22)26-20(15)21(25-11-8-14(3)4)19-16(18)9-12-24-19/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
InChIKey
HJMDOAWWVCOEDW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic