48852-U
EPA ausblasbare B
analytical standard, 200 μg/mL each component in methanol
About This Item
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 624
Beschreibung
Separate Source
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?