Wichtige Dokumente
48557
Phthalsäure-bis-2-ethylhexylester
analytical standard
Synonym(e):
Bis-(2-ethylhexyl)-phthalat, DEHP, ‘Dioctyl′-phthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
386 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChIKey
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?