Wichtige Dokumente
48527
trans-1,2-Dichlorethen
analytical standard
Synonym(e):
trans-1,2-Dichlorethylen, trans-1,2-Dichlorethen, trans-Acetylen-dichlorid
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
5.16 psi ( 20 °C)
Expl.-Gr.
12.8 %
Verpackung
ampule of 5000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChIKey
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?